SAB1405360
Monoclonal Anti-PASD1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PASD1(139135)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MKMRGEKRRDKVNPKSSQRKLNWIPSFPTYDYFNQVTLQLLDGFMITLSTDGVIICVAENISSLLGHLPAEIVGKKLLSLLPDEEKDEVYQKIILKFPLL
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1