SAB1405279
Monoclonal Anti-CBLL1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ23109, HAKAI, MGC163401, MGC163403, RNF188
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBLL1(79872)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDHTDNELQGTNSSGSLGGLDVRRRIPIKLISKQANKAKPAPRTQRTINRMPAKAPPGDEEGFDYNEEERYDCKGGELFANQRRFPGHLFWDFQINILGE
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1