Documenti fondamentali
SAB1405270
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZMAT4 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ13842
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42.94 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZMAT4(79698)
Immunogeno
ZMAT4 (AAH19598, 1 a.a. ~ 153 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKSSDIDQDLFTDSYCKVCSAQLISESQRVAHYESRKHASKVRLYYMLHPRDGGCPAKRLRSENGSDADMVDKNKCCTLCNMSFTSAVVADSHYQGKIHAKRLKLLLGEKTPLKTTGLRRNYRCAICSVSLNSIEQYHAHLKGSKHQTNLKNK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)