Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1405267
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LASS4 antibody produced in mouse
clone 7D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CerS4, FLJ12089, Trh1
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.24 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LASS4(79603)
Immunogeno
LASS4 (NP_078828, 57 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERFIGLPLSRWLGVRDQTRRQVKPNATLEKHFLTEGHRPKEPQLSLLAAQCGLTLQQTQRWFRRRRNQDRPQLTKKFCEASWR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gang Xu et al.
Circulation research, 105(5), 500-510 (2009-08-01)
Human heregulins, neuregulin-1 type I polypeptides that activate proliferation, differentiation, and survival of glial cells, neurons, and myocytes, are expressed in macrophage foam cells within human coronary atherosclerotic lesions. Macrophage foam cell formation, characterized by cholesterol ester accumulation, is modulated