SAB1405264
Monoclonal Anti-DDX54, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DP97, MGC2835
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.55 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX54(79039)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DDRDSDEEGASDRRGPERRGGKRDRGQGASRPHAPGTPAGRVRPELKTKQQILKQRRRAQKLHFLQRGGLKQLSARNRRRVQELQQGAFGRGARSKKGKMRKRM
WGK 1