SAB1405259
Monoclonal Anti-WNK2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA1760, NY-CO-43, P/OKcl.13, PRKWNK2, SDCCAG43
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNK2(65268)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KGTFTDDLHKLVDEWTSKTVGAAQLKPTLNQLKQTQKLQDMEAQAGWAAPGEARAMTAPRAGVGMPRLPPAPGPLSTTVIPGAAPTLSVPTPDPESEKPD
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)