SAB1405219
Monoclonal Anti-SH3MD2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ21602, KIAA1494, POSH, RNF142, SH3MD2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3RF1(57630)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LAQDAFHRKASSLDSAVPIAPPPRQACSSLGPVLNESRPVVCERHRVVVSYPPQSEAELELKEGDIVFVHKKREDGWFKGTLQRNGKTGLFPGSFVENI
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)