SAB1405218
Monoclonal Anti-VPS18 antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA1475, PEP3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS18(57617)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SILDEYENSLSRSAVLQPGCPSVGIPHSGYVNAQLEKEVPIFTKQRIDFTPSERITSLVVSSNQLCMSLGKDTLLRIDLGKANEPNHVELGRKDDAKV
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)