SAB1405176
Monoclonal Anti-ERBB2IP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10G1, ascites fluid
Sinonimo/i:
ERBIN, LAP2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10G1, monoclonal
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERBB2IP(55914)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QGHELAKQEIRVRVEKDPELGFSISGGVGGRGNPFRPDDDGIFVTRVQPEGPASKLLQPGDKIIQANGYSFINIEHGQAVSLLKTFQNTVELIIVREVSS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)