Documenti
SAB1405094
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSAD, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D2, ascites fluid
Sinonimo/i:
CSD, FLJ44987, FLJ45500, MGC119354, MGC119355, MGC119357, PCAP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D2, monoclonal
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSAD(51380)
Categorie correlate
Immunogeno
CSAD (NP_057073, 1 a.a. ~ 98 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADSEALPSLAGDPVAVEALLRAVFGVVVDEAIQKGTSVSQKVCEWKEPEELKQLLDLELRSQGESQKQILERCRAVIRYSVKTGHPRFFNQLFSGLD
Stato fisico
Clear solution
WGK 1