Documenti fondamentali
SAB1405086
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFDP3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CT30, E2F-like, HCA661, MGC161639
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFDP3(51270)
Descrizione generale
TFDP3 is a member of the DP family of proteins, which form heterodimers with E2F proteins (see E2F1; MIM 189971) and regulate transcription (Qiao et al., 2007 [PubMed 17062573]).[supplied by OMIM
Immunogeno
TFDP3 (NP_057605, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPQRPAASNIPVVGSPNPPSTHFASQNQHSYSSPPWAGQHNRKGEKNGMGLCRLSMKVWETVQRKGTTSCQEVVGELVAKFRAASNHASPNESAYDVKNI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)