SAB1405082
Monoclonal Anti-SLC45A2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
1A1, AIM1, MATP, SHEP5
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~52.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC45A2(51151)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGSNSGQAGRHIYKSLADDGPFDSVEPPKRPTSRLIMHSMAMFGREFCYAVEAAYVTPVLLSVGLPSSLYSIVWFLSPILGFLLQPVVGSASDHCRSRWGRRRPYILTLGVMMLVGMALYLNGATVVAALIANPRRKLVWAISVTMIGVVLFDFAADFIDGPIKAYLFDVCSHQDKEKGLHYHALFTDSQGNDIKVTAESTGEHASSLPLPLHQPPHWMDGLPVQHAVLHRFHGPDCVPRGSL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)