SAB1405078
Monoclonal Anti-SPG3A, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AD-FSP, FSP1, GBP3, SPG3, SPG3A, atlastin1
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATL1(51062)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAKNRRDRNSWGGFSEKTYEWSSEEEEPVKKAGPVQVLIVKDDHSFELDETALNRILLSEAVRDKEVVAVSVAGAFRKGKSFLMDFMLRYMYNQESVDWV
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)