Documenti fondamentali
SAB1405033
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDOR1 antibody produced in mouse
clone 3A11, ascites fluid
Sinonimo/i:
MGC138148, NR1, bA350O14.9
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A11, monoclonal
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDOR1(27158)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes an NADPH-dependent diflavin reductase that contains both flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD) binding domains. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the transfers electrons from NADPH through FAD and FMN cofactors to potential redox partners. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogeno
NDOR1 (NP_055249, 498 a.a. ~ 595 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EWQELEKRDCLTLIPAFSREQEQKVYVQHRLRELGSLVWELLDRQGAYFYLAGNAKSMPADVSEALMSIFQEEGGLCSPDAAAYLARLQQTRRFQTET
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)