SAB1405006
Monoclonal Anti-FBXL3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FBL3, FBL3A, FBXL3A
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXL3(26224)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MKRGGRDSDRNSSEEGTAEKSKKLRTTNEHSQTCDWGNLLQDIILQVFKYLPLLDRAHASQVCRNWNQVFHMPDLWRCFEFELNQPATSYLKATHPELIK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)