SAB1404974
Monoclonal Anti-SLC44A1 antibody produced in mouse
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD92, CDW92, CHTL1, CTL1, RP11-287A8.1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC44A1(23446)
Immunogeno
Sequence
TKLEAIPNSGMDHTQRKYVFFLDPCNLDLINRKIKSVALCVAACPRQELKTLSDVQKFAEINGSALCSYNLKPSEYTTSPKSSVLCPKLPVPASAPIPFFHRCAPVNISC
WGK 1