SAB1404960
Monoclonal Anti-SNF1LK2 antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434K1115, KIAA0781, LOH11CR1I, QIK, SNF1LK2
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIK2(23235)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
AHAFEAFQSTRSGQRRHTLSEVTNQLVVMPGAGKIFSMNDSPSLDSVDSEYDMGSVQRDLNFLEDNPSLKDIMLANQPSPRMTSPFISLRPTNPAMQALSSQKREVHNRS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)