Key Documents
SAB1404957
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PASK, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 6B7, ascites fluid
Sinonimo/i:
DKFZp434O051, DKFZp686P2031, KIAA0135, PASKIN, STK37
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B7, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PASK(23178)
Descrizione generale
PAS domains regulate the function of many intracellular signaling pathways in response to both extrinsic and intrinsic stimuli. PASK is an evolutionarily conserved protein present in yeast, flies, and mammals.[supplied by OMIM
Immunogeno
PASK (AAH63585, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
Stato fisico
Clear solution
WGK 1