SAB1404915
Monoclonal Anti-SUPT16H antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CDC68, FACT, FACTP140, FLJ10857, FLJ14010, FLJ34357, SPT16/CDC68
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUPT16H(11198)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PGEQTVPALNLQNAFRIIKEVQKRYKTREAEEKEKEGIVKQDSLVINLNRSNPKLKDLYIRPNIAQKRMQGSLEAHVNGFRFTSVRGDKVDILYNNIKHALFQPCDGE
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)