SAB1404881
Monoclonal Anti-TOMM34 antibody produced in mouse
clone 1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HTOM34P, TOM34, URCC3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOMM34(10953)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAPKFPDSVEELRAAGNESFRNGQYAEASALYGRALRVLQAQGSSDPEEESVLYSNRAACHLKDGNCRDCIKDCTSALALVPFSIKPLLRRASAYEALEKYPMAYVDYKTVLQIDDNVTSAVEGINRMTRALMDSLGPEWRLKLPSIPLVPVSAQKRWNSLPSENHKEMAKSKSKETTATKNRVPSAGDVEKARVLKEEGNELVKKGNHKKAIEKYSESLLCSNLESATYSNRALCYLVLKQYTEAVKDCTEALKLDGKNVKAFYRRAQAHKALKDYKSSFADISNLLQIEPRNGPAQKLRQEVKQNLH
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)