SAB1404851
Monoclonal Anti-TRIM16 antibody produced in mouse
clone 5G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EBBP
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM16(10626)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LDAARRDKEAELQCTQLDLERKLKLNENAISRLQANQKSVLVSVSEVKAVAEMQFGELLAAVRKAQANVMLFLEEKEQAALSQANGIKAHLEYRSAEMEKSKQELERMA
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)