SAB1404848
Monoclonal Anti-PAIP1 antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC12360
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAIP1(10605)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
YPTLSEYVQDFLNHLTEQPGSFETEIEQFAETLNGCVTTDDALQELVELIYQQATSIPNFSYMGARLCNYLSHHLTISPQSGNFRQLLLQRCRTEYEVKDQAAKGDEVTR
WGK 1