Key Documents
SAB1404835
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK25, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp686J1430, SOK1, YSK1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.66 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STK25(10494)
Categorie correlate
Immunogeno
STK25 (AAH07852, 321 a.a. ~ 426 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FPPTIRPSPHSKLHKGTALHSSQKPAEPVKRQPRSQCLSTLVRPVFGELKEKHKQSGGSVGALEELENAFSLAEESCPGISDKLMVHLVERVQRFSHNRNHLTSTR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1