Documenti fondamentali
SAB1404768
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR1H4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BAR, FXR, HRR-1, HRR1, MGC163445, RIP14
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR1H4(9971)
Immunogeno
NR1H4 (NP_005114, 363 a.a. ~ 472 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TPMFSFYKSIGELKMTQEEYALLTAIVILSPDRQYIKDREAVEKLQEPLLDVLQKLCKIHQPENPQHFACLLGRLTELRTFNHHHAEMLMSWRVNDHKFTPLLCEIWDVQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1