Documenti fondamentali
SAB1404756
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE16, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp686E13162, ENDOFIN, KIAA0305
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFYVE16(9765)
Descrizione generale
The ZFYVE16 gene encodes endofin, an endosomal protein implicated in regulating membrane trafficking. It is characterized by the presence of a phosphatidylinositol 3-phosphate-binding FYVE domain positioned in the middle of the molecule (Seet et al., 2004 [PubMed 14613930]).[supplied by OMIM
Immunogeno
ZFYVE16 (NP_055548, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSYFKAAVSDLDKLLDDFEQNPDEQDYLQDVQNAYDSNHCSVSSELASSQRTSLLPKDQECVNSCASSETSYGTNESSLNEKTLKGLTSIQNEKNVTGL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)