Key Documents
SAB1404743
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDIA4 antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ERP70, ERP72
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDIA4(9601)
Categorie correlate
Immunogeno
PDIA4 (NP_004902, 355 a.a. ~ 464 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LVVMQPEKFQSKYEPRSHMMDVQGSTQDSAIKDFVLKYALPLVGHRKVSNDAKRYTRRPLVVVYYSVDFSFDYRAATQFWRSKVLEVAKDFPEYTFAIADEEDYAGEVKD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1