Documenti fondamentali
SAB1404728
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC4A8 antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp761B2318, FLJ46462, NBC3
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC4A8(9498)
Immunogeno
SLC4A8 (NP_004849, 187 a.a. ~ 286 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEEISDLILDQQELSSDLNDSMRVKVREALLKKHHHQNEKKRNNLIPIVRSFAEVGKKQSDPHLMDKHGQTVSPQSVPTTNLEVKNGVNCEHSPVDLSKV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)