SAB1404704
Monoclonal Anti-TCEAL1 antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SIIR, p21, pp21
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TCEAL1(9338)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDKPRKENEEEPQSAPKTDEERPPVEHSPEKQSPEEQSSEEQSSEEEFFPEELLPELLPEMLLSEERPPQEGLSRKDLFEGRPPMEQPPCGVGKHKLEEGSFKERLARSRPQFRGDIHGRNLSNEEMIQAADELEEMKRVRNKLMIMHWKAKRSRPYPI
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)