Documenti fondamentali
SAB1404703
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B4GALT5 antibody produced in mouse
clone 4B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.55 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.5 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza immunogenica
AQGILIRDNVRTIGAQVYEQVLRSAYAKRNSSVNDSDYPLDLNHSETFLQTTTFLPEDFTYFANHTCPERLPSMKGPIDINMSEIGMDYIHELFSKDPTIKLGG*
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B4GALT5(9334)
Descrizione generale
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant B4GALT5.
Immunogeno
B4GALT5 (NP_004767, 48 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Stato fisico
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
WGK 1