SAB1404689
Monoclonal Anti-PTTG1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EAP1, HPTTG, MGC126883, MGC138276, PTTG, TUTR1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTTG1(9232)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MATLIYVDKENGEPGTRVVAKDGLKLGSGPSIKALDGRSQVSTPRFGKTFDAPPALPKATRKALGTVNRATEKSVKTKGPLKQKQPSFSAKKMTEKTVKA
WGK 1