SAB1404678
Monoclonal Anti-ARHGEF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GEF1, LBCL2, LSC, P115-RHOGEF, SUB1.5
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.78 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF1(9138)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CRPGPEGQLAATALRKVLSLKQLLFPAEEDNGAGPPRDGDGVPGGGPLSPARTQEIQENLLSLEETMKQLEELEEEFCRLRPLLSQLGGNSVPQPGCT
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)