SAB1404662
Monoclonal Anti-PSTPIP1 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD2BP1, CD2BP1L, CD2BP1S, H-PIP, PAPAS, PSTPIP
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~71.87 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSTPIP1(9051)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMPQLQFKDAFWCRDFTAHTGYEVLLQRLLDGRKMCKDMEELLRQRAQAEERYGKELVQIARKAGGQTEINSLRASFDSLKQQMENVGSSHIQLALTLREELRSLEEFRERQKEQRKKYEAVMDRVQKSKLSLYKKAMESKKTYEQKCRDADDAEQAFERISANGHQKQVEKSQNKARQCKDSATEAERVYRQSIAQLEKVRAEWEQEHRTTCEAFQLQEFDRLTILRNALWVHSNQLSMQCVKDDELYEEVRLTLEGCSIDADIDSFIQAKSTGTEPPAPVPYQNYYDREVTPLTSSPGIQPSCGMIKRFSGLLHGSPKTTSLAASAASTETLTPTPERNEGVYTAIAVQEIQGNPASPAQEYRALYDYTAQNPDELDLSAGDILEVILEGEDGWWTVERNGQRGFVPGSYLEKL
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)