Documenti
SAB1404554
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF213 antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CR53, ZKSCAN21
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF213(7760)
Descrizione generale
C2H2 zinc finger proteins, such as ZNF213, have bipartite structures in which one domain binds DNA or RNA and the other modulates target gene expression.[supplied by OMIM
Immunogeno
ZNF213 (NP_004211, 133 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDVPSEEAEPEAAGRGSQATGPPPTVGARRRPSVPQEQHSHSAQPPALLKEGRPGETTDTCFVSGVHGPVALGDIPFYFSREEWGTLDPAQRDLFWDIKRENSRNTTLGF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1