SAB1404451
Monoclonal Anti-TCF2 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FJHN, HNF1beta, HNF2, HPC11, LF-B3, LFB3, MODY5, TCF2, VHNF1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNF1B(6928)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ALEELLPSPNFGVKLETLPLSPGSGAEPDTKPVFHTLTNGHAKGRLSGDEGSEDGDDYDTPPILKELQALNTEEAAEQRAEVDRMLSEDP
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1