SAB1404418
Monoclonal Anti-STAT6 antibody produced in mouse
clone 4G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
D12S1644, IL-4-STAT, STAT6B, STAT6C
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT6(6778)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PPHSHSIPPYQGLSPEESVNVLSAFQEPHLQMPPSLGQMSLPFDQPHPQGLLPCQPQEHAVSSPDPLLCSDVTMVEDSCLSQPVTAFPQGTWIGEDIFPPLLPPTEQD
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)