Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1404408
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRPK1 antibody produced in mouse
clone 6G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SFRSK1
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRPK1(6732)
Descrizione generale
This gene encodes a serine/arginine protein kinase specific for the SR (serine/arginine-rich domain) family of splicing factors. The protein localizes to the nucleus and the cytoplasm. It is thought to play a role in regulation of both constitutive and alternative splicing by regulating intracellular localization of splicing factors. A second alternatively spliced transcript variant for this gene has been described, but its full length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SRPK1 (AAH38292, 371 a.a. ~ 470 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSSQNGDSSTSQETDSCTPITSEVSDTMVCQSSSTVGQSFSEQHISQLQESIRAEIPCEDEQEQEHNGPLDNK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)