Documenti fondamentali
SAB1404407
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRM, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C1, ascites fluid
Sinonimo/i:
PAPT, SPDSY, SPS1, SRML1
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C1, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRM(6723)
Descrizione generale
The polyamines putrescine, spermine, and spermidine are ubiquitous polycationic mediators of cell growth and differentiation. Spermidine synthase is one of four enzymes in the polyamine-biosynthetic pathway and carries out the final step of spermidine biosynthesis. This enzyme catalyzes the conversion of putrescine to spermidine using decarboxylated S-adenosylmethionine as the cofactor. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SRM (AAH00309, 203 a.a. ~ 301 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LCCQGECQWLHLDLIKEMRQFCQSLFPVVAYAYCTIPTYPSGQIGFMLCSKNPSTNFQEPVQPLTQQQVAQMQLKYYNSDVHRAAFVLPEFARKALNDV
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)