Documenti fondamentali
SAB1404369
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CNSA2, EEN-B1, FLJ20276, FLJ25015, SH3D2A, SH3P4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~32.82 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3GL2(6456)
Categorie correlate
Immunogeno
SH3GL2 (NP_003017, 64 a.a. ~ 124 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SRAKLSMINTMSKIRGQEKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMREL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)