SAB1404316
Monoclonal Anti-RHEB antibody produced in mouse
clone 2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC111559, RHEB2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~46.35 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPQSKSRKIAILGYRSVGKSSLTIQFVEGQFVDSYDPTIENTFTKLITVNGQEYHLQLVDTAGQDEYSIFPQTYSIDINGYILVYSVTSIKSFEVIKVIHGKLLDMVGKVQIPIMLVGNKKDLHMERVISYEEGKALAESWNAAFLESSAKENQTAVDVFRRIILEAEKMDGAASQGKSSCSVM
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)