SAB1404116
Monoclonal Anti-NELL1 antibody produced in mouse
clone 3F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ45906, IDH3GL, NRP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NELL1(4745)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CRRMSCPPLNCSPDSLPVHIAGQCCKVCRPKCIYGGKVLAEGQRILTKSCRECRGGVLVKITEMCPPLNCSEKDHILPENQCCRVCRGHNFCAEGPKCGE
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)