SAB1404115
Monoclonal Anti-NEDD9 antibody produced in mouse
clone 1B4, ascites fluid
Sinonimo/i:
CAS-L, CAS2, CASL, CASS2, HEF1, dJ49G10.2, dJ761I2.1
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
WB
western blot: 1:500-1:1000
CHF 474.00
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B4, monoclonal
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEDD9(4739)
Immunogeno
Sequence
PRDTIYQVPPSYQNQGIYQVPTGHGTQEQEVYQVPPSVQRSIGGTSGPHVGKKVITPVRTGHGYVYEYPSRYQKDVYDIPPSHTTQGVYDIPPSSAKGPV
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)