SAB1404028
Monoclonal Anti-LMO1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC116692, RBTN1, RHOM1, TTG1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LMO1(4004)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMVLDKEDGVPMLSVQPKGKQKGCAGCNRKIKDRYLLKALDKYWHEDCLKCACCDCRLGEVGSTLYTKANLILCRRDYLRLFGTTGNCAA
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1