SAB1403999
Monoclonal Anti-JAK3 antibody produced in mouse
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
JAK-3, JAK3_HUMAN, JAKL, L-JAK, LJAK
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~94.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JAK3(3718)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAPPSEETPLIPQRSCSLLSTEAGALHVLLPARGPGPPQRLSFSFGDHLAEDLCVQAAKASGILPVYHSLFALATEDLSCWFPPSHIFSVEDASTQVLLYRIRFYFPNWFGLEKCHRFGLRKDLASAILDLPVLEHLFAQHRSDLVSGRLPVGLSLKEQGECLSLAVLDLARMAREQAQRPGELLKTVSYKACLPPSLRDLIQGLSFVTRRRIRRTVRRALRRVAACQADRHSLMAKYIMDLERLDPAGAAETFHVGLPGALGGHDGLGLLRVAGDGGIAWTQGEQEVLQPFCDFPEIVDISIKQAPRVGPAGEHRLVTVTRTDNQILEAEFPGLPEALSFVALVDGYFRLTTDSQHFFCKEVAPPRLLEEVAEQCHGPITLDFAINKLKTGGSRPGSYVLRRSPQDFDSFLLTVCVQNPLGPDYKGCLIRRSPTGTFLLVGLSRPHSSLRELLATCWDGGLHVDGVAVTLTSCCIPRPKEKSNLIVVQRGHSPPTSSLVQPQSQYQLSQMTFHKIPADSLEWHENLGHGSFTKIYRGCRHEVVDGEARKTEVLLKVMDAKHKNCMESFLEAASLMSQVSYRHLVLLHGVCMAGDSESPPPTHPTPASPKSRLFFPPLF
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)