Documenti fondamentali
SAB1403883
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GRID1 antibody produced in mouse
clone 3A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA1220
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.34 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRID1(2894)
Descrizione generale
This gene encodes a subunit of glutamate receptor channels. These channels mediate most of the fast excitatory synaptic transmission in the central nervous system and play key roles in synaptic plasticity
Immunogeno
GRID1 (NP_060021, 349 a.a. ~ 441 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LNCIRKSTKPWNGGRSMLDTIKKGHITGLTGVMEFREDSSNPYVQFEILGTTYSETFGKDMRKLATWDSEKGLNGSLQERPMGSRLQGLTLKV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)