SAB1403836
Monoclonal Anti-FOSL2 antibody produced in mouse
clone 2B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ23306, FRA2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOSL2(2355)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QPMRSGGGSVGAVVVKQEPLEEDSPSSSSAGLDKAQRSVIKPISIAGGFYGEEPLHTPIVVTSTPAVTPGTSNLVFTYPSVLEQESPASP
WGK 1