SAB1403609
Monoclonal Anti-BMP2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BMP2A
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.65 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP2(650)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QAKHKQRKRLKSSCKRHPLYVDFSDVGWNDWIVAPPGYHAFYCHGECPFPLADHLNSTNHAIVQTLVNSVNSKIPKACCVPTELSAISMLYLDENEKVVLKNYQDMVVEGCGCR
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)