SAB1403596
Monoclonal Anti-B2M antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~13.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1