SAB1403518
Monoclonal Anti-ACP1 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.49 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACP1(52)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAEQATKSVLFVCLGNICRSPIAEAVFRKLVTDQNISENWVIDSGAVSDWNVGRSPDPRAVSCLRNHGIHTAHKARQITKEDFATFDYILCMDESNLRDLNRKSNQVKTCKAKIELLGSYDPQKQLIIEDPYYGNDSDFETVYQQCVRCCRAFLEKAH
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)