Documenti fondamentali
SAB1403475
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNKSR3 antibody produced in mouse
clone 4A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ31349, MAGI1
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNKSR3(154043)
Immunogeno
CNKSR3 (NP_775786, 366 a.a. ~ 464 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GGSSKCKQPLPGPKGSESPNSFLDQESRRRRFTIADSDQLPGYSVETNILPTKMREKTPSYGKPRPLSMPADGNWMGIVDPFARPRGHGRKGEDALCRY
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)