SAB1403439
Monoclonal Anti-FBXO32 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ32424, Fbx32, MAFbx, MGC33610
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~49.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXO32(114907)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MNILEKVVLKVLEDQQNIRLIRELLQTLYTSLCTLVQRVGKSVLVGNINMWVYRMETILHWQQQLNNIQITRPAFKGLTFTDLPLCLQLNIMQRLSDGRDLVSLGQAAPDLHVLSEDRLLWKKLCQYHFSERQIRKRLILSGKGQLDWKKMYFKLVRCYPRKEQYGDTLQLRKHCHILSWKGTDHPCTANNPESCSVSLSPQDFINLFKF
WGK 1